Documentos Principais
PHL82343
trans-o-Coumaric acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
trans-2-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, o-Coumaric acid
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 4.127,00
R$ 4.127,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 4.127,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Beilstein:
1100900
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.127,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
~210 °C (dec.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccccc1O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-5+
chave InChI
PMOWTIHVNWZYFI-AATRIKPKSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Vanilina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
30304
Vanilina
Vitamina B12 meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
C3607
Vitamina B12
Neutral Red powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
N4638
Neutral Red
Puromicina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P8833
Puromicina