30304
Vanilina
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
4-Hidroxi-3-metoxibenzaldeído, Aldeído vanílico
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.3 (vs air)
pressão de vapor
>0.01 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
condição de armazenamento
under inert gas
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
170 °C/15 mmHg (lit.)
pf
81-83 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
chave InChI
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?