P9327
Cloreto de potássio
0.075 M, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Potassium chloride for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
forma
solution
concentração
0.075 M
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?