Merck
Todas as fotos(7)
Documentos
P7632
Sigma-Aldrich
Pararosaniline Base
crystalline
Sinônimo(s):
Parafuchsin, Paramagenta
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H19N3O
Número CAS:
Peso molecular:
305.37
Número do índice de cores:
42500
Beilstein:
2148632
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
product name
Pararosaniline Base, crystalline
forma
crystalline
Nível de qualidade
cor
purple
pf
205 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL, clear to hazy
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(N)cc2)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C19H19N3O/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(23,14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,23H,20-22H2
chave InChI
KRVRUAYUNOQMOV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Davide Tamburro et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(47), 19178-19188 (2011-10-18)
Many low-abundance biomarkers for early detection of cancer and other diseases are invisible to mass spectrometry because they exist in body fluids in very low concentrations, are masked by high-abundance proteins such as albumin and immunoglobulins, and are very labile.