Documentos Principais
215945
Sigma-Aldrich
Pararosaniline acetate
Dye content 90 %
Sinônimo(s):
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta O
Selecione um tamanho
5 G
R$ 410,00
25 G
R$ 1.327,00
R$ 410,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 410,00
25 G
R$ 1.327,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H17N3 · C2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
347.41
Número do índice de cores:
42500
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 410,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
Nível de qualidade
composição
Dye content, 90%
pf
203 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
95% ethanol: 0.1%
λmax
545 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥11000 at 235-241 nm in ethanol: water (1:1) at 0.004%
≥16000 at 286-292 nm in ethanol: water (1:1) at 0.004%
≥78000 at 543-549 nm in ethanol: water (1:1) at 0.004%
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.C2H4O2/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;1-2(3)4/h1-12,20H,21-22H2;1H3,(H,3,4)
chave InChI
YIXIVOYGLPFDCY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Pararosaniline acetate is one of the components of basic fuchsin.[1] It acts as a reversible, linear inhibitor of horse butyrylcholinesterase (BChE).[2]
Outras notas
This is the pure, principal component of mixtures commonly referred to as Basic Fuchsin.
Informações legais
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Comparative effects of cationic triarylmethane, phenoxazine and phenothiazine dyes on horse serum butyrylcholinesterase.
Yucel YY
Archives of Biochemistry and Biophysics, 478, 201-205 (2008)
Michael D. Larra?aga, Richard J. Lewis, Robert A. Lewis
Hawley's Condensed Chemical Dictionary (2016)
Determination of formaldehyde in indoor air by a solid sorbent technique.
P E Georghiou et al.
IARC scientific publications, (109)(109), 251-255 (1993-01-01)
Basic red 9 monohydrochloride.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 59-60 (2011-08-13)
M E Baker et al.
The Analyst, 119(5), 959-961 (1994-05-01)
The colorimetric indicator pararosaniline has been immobilized onto the cation-exchange resins Amberlite IRC-50, Dowex 50W-X8 and cellulose phosphate by electrostatic bonding. The reflectance of each reagent phase was measured using a bifurcated fibre-optic system and a flow cell. Pararosaniline immobilized