Documentos Principais
P3750
Sigma-Aldrich
Pararosaniline hydrochloride
>85% purity (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Basic Fuchsin, Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta O, Parafuchsin hydrochloride, Paramagenta hydrochloride, Pararosaniline chloride
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.248,00
R$ 1.248,00
Disponível para enviar em04 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.248,00
About This Item
Fórmula linear:
C19H18N3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
323.82
Número do índice de cores:
42500
Beilstein:
4164603
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 1.248,00
Disponível para enviar em04 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Pararosaniline hydrochloride, >85.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
>85.0% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
cor
green to very dark green
pf
268-270 °C
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
εmax
≥17000 at 286-292 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
≥80000 at 543-549 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
chave InChI
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pararosaniline is a cationic triarylmethane dye and one of the components of basic fuchsin.[1] It gives a brilliant red color after dyeing polyacrylonitrile fibers.[2]
Aplicação
Pararosaniline hydrochloride has been used:
  • to prepare Schiff reagent[3]
  • to stain cow endometrial cytology samples[4]
  • to counterstain Prussian blue sections of mice brains[5]
Outras notas
This is the pure, principal component of mixtures commonly referred to as Basic Fuchsin.
Informações legais
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Christopher Layton, John D. Bancroft
Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques,Expert Consult: Online and Print,7: Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques (2013)
Human Neural Stem Cell Biodistribution and Predicted Tumor Coverage by a Diffusible Therapeutic in a Mouse Glioma Model
Michael E. Barish
Stem Cells Translational Medicine (2017)
A novel cytologic sampling technique to diagnose subclinical endometritis and comparison of staining methods for endometrial cytology samples in dairy cows
O. B> Pascotini
Theriogenology (2015)
Maize Kernels ? Fixation in FAA, Embedding, Sectioning and Feulgen Staining
Ales Kladnik
Bio-protocol, 3(15) (2013)
Triarylmethane and Diarylmethane Dyes
Thomas Gessner and Udo Mayer
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)