P3143
Poly(ethyleneimine) solution
analytical standard, 50 % (w/v) in H2O
Sinônimo(s):
Ethyleneimine polymer solution, PEI
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
peso molecular
Mn ~60,000
Mw 750,000
concentração
50 % (w/v) in H2O
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
formato
single component solution
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
chave InChI
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?