Documentos
P2423
Supelco
Sigma Pseudo Narcotic Scent Cocaine formulation
powder
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
forma
powder
Nível de qualidade
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Substitute for controlled substances in the training of narcotics detector dogs. Mimics the odor of cocaine.
Informações legais
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)