Documentos Principais
P7184
Supelco
Sigma Pseudo Corpse Scent
drowned victim scent
Selecione um tamanho
50 CAPS
R$ 1.370,00
R$ 1.370,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 CAPS
R$ 1.370,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.370,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Formato
neat
Aplicação
A valuable training aid for water search. It provides a reliable scent source for 30 to 45 minutes, in still or running water, at depths of 1-12 feet.Canine training aids for the detection of corpses.
Canine training aids for the detection of corpses.
Sigma pseudo corpse scent may be used as a test material for determining the components present in it using techniques such as a direct injection, headspace solid phase microextraction (SPME), purge and trap, and thermal desorption followed by gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC/MS).[1]
Informações legais
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Comprehensive characterization of commercially available canine training aids
Tipple CA, et al.
Forensic Science International, 242, 242-254 (2014)