Documentos Principais
71329
Sigma-Aldrich
Sodium bromide
BioUltra, ≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
Hydrobromic acid sodium salt, NaBr, Natrium bromide
About This Item
Fórmula linear:
NaBr
Número CAS:
Peso molecular:
102.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38050404
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
reagent grade
pressão de vapor
1 mmHg ( 806 °C)
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
crystals
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
perda
≤0.5% loss on drying
pH
5.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pf
755 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Sodium bromide has been used in the preparation of 100 mM electrolyte solution in deionized water.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sodium bromide can be used as a substitute for potassium bromide.[2]
Outras notas
Fractionation of lipoproteins by density gradient centrifugation[3]; Preparation of oligomycin-sensitivity-conferring protein (extraction)[4]; Mitochondrial membrane factor[5]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
D.A.A. Chambers et al.
Centrifugation - a practical approach, 116-116 (1984)
Specific ions modulate diffusion dynamics of hydration water on lipid membrane surfaces
Song J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(6), 2642-2649 (2014)
A.E. Senior
Methods in Enzymology, 55, 394-394 (1979)
Saunders Handbook of Veterinary Drugs - E-Book (2015)
B. Blanchy et al.
Methods in Enzymology, 55, 744-744 (1979)