Merck
Pular para
CPS3100
Chemiluminescent Peroxidase Substrate-3
sufficient for 100 mL substrate
Sinônimo(s):
CPS3
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
solution
Quality Segment
usage
sufficient for 100 mL substrate
technique(s)
immunodetection: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
CPS3 formulations are economically priced and outperform the most commonly used competitors′ products. This two component system provides low nanogram detection with superior signal-to-noise ratio. In addition, the components are stable after mixing, adding to the flexibility of usage.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
CPS3500CPS350CPS260
description
sufficient for 100 mL substrate
description
sufficient for 500 mL substrate
description
sufficient for 50 mL substrate
description
sufficient for 60 mL substrate
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solution
form
solution
form
solution
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
usage
sufficient for 100 mL substrate
usage
sufficient for 500 mL substrate
usage
sufficient for 50 mL substrate
usage
sufficient for 60 mL substrate
Still not finding the right product?
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)