Documentos Principais
NIST2186II
Fosfato de sódio
NIST SRM 2186II
Sinônimo(s):
Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato de sódio, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Fórmula linear:
Na2HPO4
Número CAS:
Peso molecular:
141.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
powder
embalagem
pkg of 30 g
fabricante/nome comercial
NIST®
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
aplicação(ões)
general analytical
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
NIST2186II is certified as a pH standard for pD(S) determination.
SRM 2186II_cert
SRM 2186II_SDS
Aplicação
SRM 2186II solution is recommended for the calibration of pH meters to use for the measurement of pD in deuterium oxide.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1