This product is the common form of NAD. ?-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) cycles between the oxidized (NAD+) and reduced (NADH) forms to maintain a redox balance necessary for continued cell growth. Therefore, it is not NAD+ or NADH, it is simply NAD.
N1636
β-Dinucleotídeo de nicotinamida adenina
purified by column chromatography, ≥99%
Sinônimo(s):
β-DPN, β-NAD, Coenzima 1, Cozimase, DPN, NAD, Nadide, Nucleotídeo de difosfopiridina
Ensaio
≥99%
Formulário
crystalline powder
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
chave InChI
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Hi, I wanted to confirm whether this is the oxidized form of NADH with purity >99%.
1 answer-