Documentos
1.24542
Millipore
Ácido livre de nicotinamida adenina dinucleotídeo
for biochemistry NAD
Sinônimo(s):
Ácido livre de nicotinamida adenina dinucleotídeo
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H27N7O14P2
Número CAS:
Peso molecular:
663.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
200-184-4
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
forma
solid
pH
2.5-3.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
140-142 °C
solubilidade
10 g/L
densidade volumétrica
200‑300 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)
chave InChI
BAWFJGJZGIEFAR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Desenvolvimento de uma gliceraldeído desidrogenase dependente de NAD(+) altamente seletiva e sua aplicação em cascata de enzimas mínimas livres de células: Esta pesquisa apresenta o desenvolvimento de uma enzima dependente de NAD crucial para aplicações bioindustriais, demonstrando sua utilidade em cascatas de enzimas para processos de biossíntese, o que poderia aumentar a eficiência dos sistemas de produção biotecnológica (DOI: 10.1002/css).
Nota de análise
Teor (β-NAD, enzimaticamente com ADH; calculado em substância anidra): ≥ 95%
Teor (por espectrofotometria): ≥ 95,0%
Identidade (espectro IV): passa no teste
Aspecto: Pó fino branco a quase branco, ocasionalmente levemente amarelado.
pH (10 g/l, água): 2,5-3,0
Absorção máxima λmáx. (tampão pH 7,0): 259-261 nm
Absort. específica A 1%/1 cm (λmáx; 0,01 g/l; tampão pH 7,0; calculada em substância anidra): 255-270
Água (segundo o método de Karl Fischer): ≤ 7,0%
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3