N4505
β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced dipotassium salt
Sinônimo(s):
β-DPNH, β-NADH, DPNH, Diphosphopyridine nucleotide, reduced form, NADH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
solubilidade
10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow to yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[K].NC(=O)C1=CN(C=CC1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.K.H/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;
chave InChI
KMRPNNQOKAHXEZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... IMPDH2(3615)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)