N0600000
Nicotinamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nicotinamide
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
EDQM
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
pf
128-131 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
chave InChI
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nicotinamide belongs to the group of water-soluble B vitamins. It is generally formed from nicotinic acid (vitamin B3). It is available in food products and is utilized for the treatment of pellagra, psoriasis, schizophrenia, and type I diabetes. It is also known for its anti-inflammatory activity.[1][2]
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)