P4100000
Piridoxina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Adermina, HCl PN, Piridoxol, Vitamina B6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
família API
pyridoxine
forma
solid
fabricante/nome comercial
EDQM
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
pf
214-215 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
chave InChI
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pyridoxine hydrochloride is a HCl salt of pyridoxine or vitamin B6. It is a water-soluble vitamin that plays an important role in the treatment of roughness, sunburn, acne, and itch of the skin. It can also be employed in the potential management of sideroblastic anemias, depression and other disorders.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente