72345
Nicotinamide
≥98.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
forma
powder
cor
colorless to white
pf
128-131 °C (lit.)
128-131 °C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
chave InChI
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as a precursor to study its effect on nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) concentration in NAD-deficient mammalian mitochondria
- as an inhibitor of sirtuin (SIRT) family of deacetylases in in vitro serine hydroxymethyltransferase 2 (SHMT2) deacetylation assay
- to study its effect on ischemia-reperfusion (I-R) injury-induced cell death in ptenαm/m mice
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?