PHR2088
Nicotinamide Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Picolinamide, 2-Pyridinecarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
nicotinamide
Formulário
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
pf
110 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9)
chave InChI
IBBMAWULFFBRKK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)