63560
D-Manitol
ACS reagent, suitable for microbiology, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Manitol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +24.0±1° in borax solution acc. to ACS
resíduo de ignição
≤0.01% (as SO4)
perda
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
pf
165-169 °C
167-170 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
aplicação(ões)
microbiology
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.