H5515
Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa
≥150 IU/mg (dry basis)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine intestinal mucosa
Nível de qualidade
forma
powder
atividade específica
≥150 IU/mg (dry basis)
cor
beige
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Qualidade
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Artigos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.