F1628
Fluorescein isothiocyanate isomer I–Celite®
8.0 - 12.0% purity, powder
Sinônimo(s):
FITC–Celite®
About This Item
Produtos recomendados
product name
Fluorescein isothiocyanate isomer I–Celite®, suitable for fluorescent labeling techniques
forma
powder
Nível de qualidade
Extensão da rotulagem
8-12% FITC
cor
yellow to orange
adequação
suitable for fluorescent labeling techniques
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
chave InChI
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?