Documentos Principais
324628
Millipore
EGTA/AM
Membrane-permeable form of the Ca2+-chelating agent EGTA.
Sinônimo(s):
EGTA/AM, Ethyleneglycol- bis(β-aminoethyl)-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetoxymethyl Ester, Ethyleneglycol-bis(β-aminoethyl)-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetoxymethyl Ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H40N2O18
Número CAS:
Peso molecular:
668.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
oil
adequação da reação
reagent type: chelator
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
DMF: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCOCCOCCN(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C
InChI
1S/C26H40N2O18/c1-19(29)39-15-43-23(33)11-27(12-24(34)44-16-40-20(2)30)5-7-37-9-10-38-8-6-28(13-25(35)45-17-41-21(3)31)14-26(36)46-18-42-22(4)32/h5-18H2,1-4H3
chave InChI
GNJXVFXIDHCCKR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Membrane-permeable form of the Ca2+-chelating agent EGTA.
Membrane-permeable version of the Ca2+-chelating agent EGTA (Cat. No. 324625). Induces apoptosis in pheochromocytoma (PC12) cells.
Aplicação
  • Arresting calcium-regulated sperm metabolic dynamics enables prolonged fertility in poultry liquid semen storage.: Researchers explored the effects of calcium regulation on sperm metabolism, demonstrating that EGTA/AM can arrest calcium dynamics, significantly enhancing the storage and fertility of poultry semen. This finding could have broad implications for agricultural practices and poultry breeding programs (Sushadi et al., 2023).
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Garcia, J.G., et al. 1992. Blood79, 2056.
Kuriyama, S., et al. 1992. Brain Res.579, 227.
Maki, A., et al. 1992. FASEB J.6, 919.
Negre-Salvayre, A., and Salvayre, R. 1992. Biochim. Biophys. Acta 1123, 207.
Ichinose, M., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.182, 372.
Hong, M., and Moody, T.W. 1991. Peptides12, 1315.
Schnellmann, R.G. 1991. J. Biochem. Toxicol.6, 299.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4