DLW354240
Corning® Cell-Tak Cell Tissue Adhesive 1 mg
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Mytilus edulis (Polyphenolic proteins)
Formulário
liquid (in 5% acetic acid)
peso molecular
110-140 kDa
embalagem
pkg of 1 mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)