D3635
Lithium 3,5-diiodosalicylate
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid lithium salt, 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzoic acid lithium salt, 3,5-Diiodosalicylic acid lithium salt, LIS
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
descrição
anionic
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].Oc1c(I)cc(I)cc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H4I2O3.Li/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3;/h1-2,10H,(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
HLBRJWWTLIAOTE-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?