D3435
Caldo neutralizante Dey-Engley
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Caldo neutralizante D/E
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.6±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
surface monitoring
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
Hidrolisado enzimático de caseína5,00
Extrato de levedura2,50
Dextrose10,00
Tiossulfato de sódio6,00
Tioglicolato de sódio1,00
Bissulfito de sódio2,50
Lecitina7,00
Polissorbato 805,00
Púrpura de bromocresol0,02
Nota de preparo
Nota de rodapé
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Some Bacillus species are crucial for advancing our understanding of bacteria, while others can be harmful, acting as spoilage organisms or pathogens. Nevertheless, all these species are significant in biotechnological research.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.