17208
Pseudomonas Isolation Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology, for primary isolation and identification of Pseudomonas
Sinônimo(s):
Pseudomonas Agar
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 13.6 g/L
magnesium chloride, 1.4 g/L
peptic digest of animal tissue, 20 g/L
potassium sulfate, 10 g/L
triclosan (Irgasan), 0.025 g/L
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
selective for Pseudomonas spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.