C5070
CHAPS hydrate
BioXtra, ≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate hydrate, CHAPS
About This Item
Produtos recomendados
descrição
zwitterionic
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
peso molecular
614.88 g/mol (anhydrous basis)
técnica(s)
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
Impurezas
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
<0.04% DMF
resíduo de ignição
≤0.1%
pf
157 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
chave InChI
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 10mM CHAPS detergent has been used in the process of ion-exchange chromatography for improved purification.
- 0.5 w/v of CHAPS is a component of high salt buffer in protein purification alongside HEPES, NaCl and EDTA.
- HEPES buffer has been used as lysis buffer in immunoprecipitation, supplemented with 1% CHAPS.
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.