226947
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate hydrate
98%
Sinônimo(s):
CHAPS
About This Item
Produtos recomendados
descrição
zwitterionic
Ensaio
98%
peso molecular
614.88 g/mol (anhydrous basis)
técnica(s)
ion chromatography: suitable
protein quantification: suitable
pf
157 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
chave InChI
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3