C2734
5-Carboxytetramethylrhodamine
≥95% purity (HPLC), solid
Sinônimo(s):
5-TAMRA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
5-Carboxytetramethylrhodamine,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
solubilidade
water: slightly soluble
ε (coeficiente de extinção)
≥85000-97000 at 539-545 nm in methanol
fluorescência
λex ~543 nm; λem ~570 nm in methanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N(C)(C)c1cc2[o+]c3c(c(c2cc1)c4c(cc(cc4)C(=O)[O-])C(=O)O)ccc(c3)N(C)C
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)17-8-5-14(24(28)29)11-20(17)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
chave InChI
YMZMTOFQCVHHFB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?