Documentos Principais
B1030000
Betamethasone acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Betamethasone 21-acetate, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H31FO6
Número CAS:
Peso molecular:
434.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
betamethasone
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17-,18-,19-,21-,22-,23-,24-/m0/s1
chave InChI
AKUJBENLRBOFTD-QZIXMDIESA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Betamethasone acetate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver,Kidney,Endocrine system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cody C Wyles et al.
Clinical orthopaedics and related research, 473(3), 1155-1164 (2014-09-05)
Corticosteroids are a common, short-term, local antiinflammatory and analgesic for treating patients with musculoskeletal disorders. Studies have shown the deleterious effects of corticosteroids on chondrocytes, suggesting a potentiation of degenerative joint disease. Mesenchymal stem cells (MSCs) are the direct progenitors