PHR1527
Dexamethasone Acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Dexamethasone 21-acetate, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione-21-acetate, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone-21-acetate, Prednisolone F acetate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
BP
EP
USP
traceable to Ph. Eur. D0710000
traceable to USP 1176506
pressão de vapor
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
família API
dexamethasone
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
condição de armazenamento
protect from light (20 mm aluminium crimp seal for unused portion)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
pf
460.4-464 °F (238—240°C)
solubilidade
acetone: freely soluble
dichloromethane: slightly soluble
methanol: freely soluble
water: practically insoluble
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
chave InChI
AKUJBENLRBOFTD-RPRRAYFGSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Descrição geral
Dexamethasone Acetate is a steroid used for the treatment of various diseases because of its anti-inflammatory and inmunosuppresor effects. It is a common component of ointments, creams, lotions, aerosols and microemulsions.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?