Documentos Principais
BP042
Betamethasone valerate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Betamethasone 17-valerate, 1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-9α-fluoro-16β-methyl-3,20-dione 17-valerate, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17-valerate, 9α-Fluoro-16β-methylprednisolone 17-valerate, Betnovate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H37FO6
Número CAS:
Peso molecular:
476.58
Beilstein:
4240001
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
betamethasone
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)CC2C3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
InChI
1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19?,20?,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
chave InChI
SNHRLVCMMWUAJD-QDHNOTTGSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Betamethasone valerate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Betamethasone and Clioquinol Cream
  • Betamethasone and Clioquinol Ointment
  • Betamethasone Valerate Cream
  • Betamethasone Valerate Ointment
  • Betamethasone Valerate Lotion
  • Betamethasone Valerate and Coal Tar Paste
  • Embalagem
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    produto relacionado
    Nº do produto
    Descrição
    Preços
    Pictogramas
    Health hazard
    Palavra indicadora
    Danger
    Frases de perigo
    Classificações de perigo
    Repr. 1B - STOT RE 2
    Código de classe de armazenamento
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 2
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)