B1055000
Betamethasone 21-valerate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
betamethasone
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(32)34-15-22(31)27(33)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(29)10-11-24(17,3)26(19,28)21(30)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,30,33H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
chave InChI
FEROCCAEIIKMJT-SUYDQAKGSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)