92337
Bromotrimethylsilane
purum, ≥97.0% (AT)
Sinônimo(s):
TMBS, Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (AT)
Formulário
liquid
contém
silver wool as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
p.e.
79 °C (lit.)
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
chave InChI
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs