Documentos Principais
8.14324
Sigma-Aldrich
Bromotrimethylsilane
for synthesis
Sinônimo(s):
Bromotrimethylsilane, Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide, TMB, TMBS
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiBr
Número CAS:
Peso molecular:
153.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
220-672-0
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
p.e.
79 °C/1013 hPa
pf
-43 °C
temperatura de transição
flash point 32 °C
densidade
1.17 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](Br)(C)(C)C
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
chave InChI
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup