Documentos Principais
91286
Supelco
Multi Cation Standard 1 for IC
TraceCERT®, in 0.1% nitric acid
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 1.395,00
R$ 1.395,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 1.395,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.395,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
composição
Ca, 1000 mg/L
K, 200 mg/L
Li, 50 mg/L
Mg, 200 mg/L
Na, 200 mg/L
NH4, 400 mg/L
concentração
in 0.1% nitric acid
técnica(s)
ion chromatography: suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
Ligação
Visit the IC Portal to learn more
Nota de análise
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)