1.09032
IC multi-element standard V
F⁻ = 10 mg/l, Br⁻ = 10 mg/l, NO₃⁻ = 50 mg/l, PO₄³⁻ = 50 mg/l, Cl ⁻ = 100 mg/l, SO₄²⁻ = 200 mg/l in H₂O Certipur®
Sinônimo(s):
Ion chromatography multi-element reference standard V
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
Nível de qualidade
técnica(s)
ion chromatography: suitable
pH
5.6 (20 °C in H2O)
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Ligação
Visit the IC Portal to learn more
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany