All package sizes of this product are packaged in glass amber bottles.
91204
Acetic anhydride
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
629 °F
qualidade
LiChropur™
Lim. expl.
10.3 %
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
resíduo de evaporação
≤0.003%
índice de refração
n20/D 1.390 (lit.)
p.e.
138-140 °C (lit.)
pf
−73 °C (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble
densidade
1.08 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
chave InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
- It increases the stability of compounds by protecting unstable groups.
- It may render volatility on substances like carbohydrates or amino acids, that have several polar groups that they are non-volatile and generally decompose on heating.
- It allows the separations not possible with underivatized compounds.
- Compounds are detectable at very low levels with an ECD.
Acetic anhydride is a reagent utilized to form fragmentation-directing derivatives for GC/MS analysis.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
I don't see the type of packaging listed. Is this product available in a glass bottle?
1 answer-