AX0080
Acetic Anhydride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Acetic Anhydride, Acetyl Oxide,Ethanoic Anhydride, Acetic Acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
4 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
Impurezas
≤100 ppm Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤0.003%
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
-73 °C
temperatura de transição
flash point 49 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O(C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
chave InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Chloride (Cl): 5ppm max
Color (APHA):
Evaporation residue: 0.003% max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 2ppm max
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Iron (Fe): 5ppm max
Phosphate (PO4): 0.001% max
Substances reducing permanganate: To pass test
Sulfate (SO4): 5ppm max
Water (H2O): 100ppm max
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup