P3808
Paraplast X-TRA®
for tissue embedding
Sinônimo(s):
Tissue Embedding Media
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
pf
50-54 °C (lit.)
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
reproductive success in two-years-old transgenic zebrafish
males
Conteúdo relacionado
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.