86944
Hexamethyldisilazane
Wacker Chemie AG, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Silazane HMN, HMDS
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Wacker Chemie AG
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
p.e.
125 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
chave InChI
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- modifier to control the shape, formation of agglomerates,surface area and pore size of silica particles.
- precursor for the depositing of SiNx on diamond like carbon films.
- protective hydrophobic coating for nanoparticles.[1]
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
52.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?