86870
Tetrabutylammonium chloride
≥97.0% (NT)
Sinônimo(s):
N,N,N-tributyl-butanaminium chloride
Ensaio
≥97.0% (NT)
Formulário
crystals
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤1% water
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Aplicação
- 2-Amino-4H-chromene derivatives by the condensation reaction of aldehydes, malononitrile, and α, or β-naphthol.
- Methyl esters by esterification reaction of carboxylic acids with dimethyl carbonate in the presence of K2CO3.
TBACl can also be used with phosphorus pentoxide for greener deoxychlorination.
Process for Producing Halogenated Heteroaryl Compounds
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?