Documentos Principais
86628
Supelco
Tetraethylammonium hydrogen sulfate
≥98.0% (T)
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)4N(HSO4)
Número CAS:
Peso molecular:
227.32
Beilstein:
6590581
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (T)
Impurezas
≤2% water
pf
240-245 °C
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O4S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-5(2,3)4/h5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
CREVBWLEPKAZBH-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)