Documentos Principais
86626
Supelco
Tetraethylammonium hydrogen sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)4N(HSO4)
Número CAS:
Peso molecular:
227.32
Beilstein:
6590581
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.21
descrição
cationic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (T)
≥99.0%
Formulário
crystals
qualidade
LiChropur
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
pf
243-245 °C
λ
10 % in H2O
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
adequação
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O4S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-5(2,3)4/h5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
CREVBWLEPKAZBH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Tetraethylammonium hydrogen sulfate is an ion-pair chromatography (IPC) reagent suitable for anionic separation sorted by carbon chain length.
Aplicação
Tetraethylammonium hydrogen sulfate may be used as an ion pair reagent for the analysis of sulfonated aliphatic and aromatic surfactants in sewage sludge by ion-pair/supercritical fluid extraction and derivatization gas chromatography/mass spectrometry.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Quantitative determination of sulfonated aliphatic and aromatic surfactants in sewage sludge by ion-pair/supercritical fluid extraction and derivatization gas chromatography/mass spectrometry
Field JA, et al.
Analytical Chemistry, 64(24), 3161-3167 (1992)