Documentos Principais
85180
Sigma-Aldrich
Dietilditiocarbamato de prata
ACS reagent, for the determination of As, ≥99.0%
Sinônimo(s):
DETC, Ácido dietilditiocarbâmico
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2NCSSAg
Número CAS:
Peso molecular:
256.14
Beilstein:
3718150
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Formulário
powder
qualidade
for the determination of As
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
pf
172-175 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
chave InChI
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Silver diethyldithiocarbamate (silver (I) N,N-diethyldithiocarbamate) is a silver salt. Its crystals exhibit monoclinic crystal system and space group P2c.[1]
Aplicação
Reagente do tipo “spin trap” usado conjugado com Fe2+ para detectar NO no cérebro, rim, fígado e outros tecidos. Foi relatada a medição direta simultânea de NO* e pO2. Como quelante de cobre, foi utilizado para quantificar cobre em materiais biológicos por RPE e é um inibidor de superóxido dismutase, ascorbato oxidase e outras enzimas.
Também utilizada para determinação colorimétrica de pequenas quantidades de arsênio
Silver diethyldithiocarbamate may be used in the following studies:
  • Quantitative estimation of inorganic As(III) by spectrophotometric method.[2]
  • As a colorimetric reagent for the characterization and quantification of arsenic in aqueous samples.[3]
  • As a precursor for the synthesis of Ag2S-graphene nanocomposite.[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inibe a indução da óxido nítrico sintase de macrófagos.
Outras notas
Reagent used for the spectrophotometric determination of arsenic[5][6]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
The crystal and molecular structure of silver (I) N, N-diethyldithiocarbamate.
Yamaguchi H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 49(5), 1271-1276 (1976)
B.W. Budesinsky
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 24, 80-80 (1979)
A. Hautfenne
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 52, 1939-1939 (1980)
l-Ephedrine in chloroform as a solvent for silver diethyldithiocarbamate in the determination of arsenic.
J F Kopp
Analytical chemistry, 45(9), 1786-1787 (1973-08-01)
M H Arbab-Zavar et al.
Talanta, 52(6), 1007-1014 (2008-10-31)
A batch electrochemical hydride generation system was developed for the spectrophotometric determination of inorganic As(III) by silver diethyldithiocarbamate. This method is based on electrochemical reduction of As to Arsine (AsH(3)) in acidic media and on the subsequent reaction of AsH(3)