71480
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
ACS reagent, for the determination and separation of heavy metals, ≥97%
Sinônimo(s):
Cupral, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.9 (vs air)
Ensaio
≥97%
forma
powder
qualidade
for the determination and separation of heavy metals
pf
95-98.5 °C (lit.)
traços de cátion
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
chave InChI
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?