Lead(II) acetate paper can be utilized to measure both gas and liquid. The paper can be directly placed in the liquid or a moistened paper (with distilled water) can be exposed to the gas. The time needed for the reaction depends on the sulfide concentration, but a color change will be visible within one minute at the latest.
1.09511
Papel de acetato de chumbo (II)
roll L 4.8 m, MQuant®
Sinônimo(s):
Papel para teste em papel de acetato de chumbo (II), tiras de teste bioquímico em papel de acetato de chumbo (II)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
semi-quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
Formulário
solid
analito(s) específico(s)
sulfide
embalagem
pkg of 3 rolls
C do rolo
4.8 m
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O papel de acetato de chumbo (II) é usado na determinação de sulfeto e sulfeto de hidrogênio. Em contato com o sulfeto, ele forma o sulfeto de chumbo de cor preta acastanhada. Esse é um papel de teste qualitativo, que informa se há sulfeto na amostra ou não. Para obter um resultado semiquantitativo ou quantitativo, considere usar um teste do nosso portfólio MQuant® ou Spectroquant®.
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
-
I need the using process of "1.09511.0003 Lead (II) acetate paper roll length 4.8m". For example: put the paper to contact the teste gas is enough or not. or I need to put it into the liquid?
1 answer-