81942
Propionic anhydride
purum, ≥96.0% (NT)
Sinônimo(s):
Propanoic anhydride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 57.7 °C)
grau
purum
Ensaio
≥96.0% (NT)
forma
liquid
temperatura de autoignição
545 °F
Lim. expl.
11.9 %
índice de refração
n20/D 1.404 (lit.)
n20/D 1.404
pb
167 °C (lit.)
pf
−43 °C (lit.)
solubilidade
H2O: decomposes (when in contact with water)
densidade
1.010 g/mL at 20 °C
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
WYVAMUWZEOHJOQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- As an esterifying reagent in the modification of cassava starch by acylation reaction.
- As a reactant along with anisole in the synthesis of 4-methoxypropiophenone using various solid acid catalysts via Friedel−Crafts acylation reaction.
- As a reagent in the synthesis of cyanohydrin esters by treating KCN with aldehyde in presence of bimetallic titanium(salen) complex catalyst.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?