Documentos
P8810
Sigma-Aldrich
Ácido fítico
from rice
Sinônimo(s):
Hexaquis (di-hidrogenofosfato) mio-inositol, Hexaquisfosfato de inositol, InsP6, Ácido inositol hexafosfórico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H18O24P6 · xNa+ · yH2O
Número CAS:
Peso molecular:
660.04 (anhydrous free acid basis)
Número CE:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
rice
forma
powder
composição
Sodium (Na), ≥5 mol/mol
solubilidade
water: soluble
traços de cátion
Ca: ≤2%
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H18O24P6.12Na/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;;;;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;;;;;;;;/q;12*+1/p-12
chave InChI
KETSPIPODMGOEJ-UHFFFAOYSA-B
Descrição geral
O ácido fítico é um dos principais determinantes da biodisponibilidade do zinco.
Aplicação
O ácido fítico foi usado em um estudo para avaliar o potencial do feijão comum como um veículo para biofortificação com ferro. Também foi usado em um estudo para investigar os efeitos de fatores antinutricionais nos níveis de lipoproteína plasmática.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O ácido fítico está presente em todas as células eucarióticas. Nas plantas, é conhecido por funcionar como um depósito de armazenamento de [PO4]3− e precursor para outros fosfatos e pirofosfatos de inositol. Sua alta carga negativa de superfície faz dele um potente quelante de cátions bivalentes e trivalentes in vitro, e está provavelmente associado com íons Ca2+ ou Mg2+ in vivo. Em leveduras, o ácido fítico age com a proteína do poro nuclear Gle1 para regular a exportação nuclear de mRNA, coativando a atividade de ATPase dependente de RNA da proteína DExD-box 5 (Dbp5).
Nota de análise
O teor de fósforo inorgânico não é determinado neste produto.
Outras notas
Para obter uma compreensão abrangente da nossa ampla gama de monossacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Niharika Sashidhar et al.
The New phytologist, 225(5), 2022-2034 (2019-10-28)
Brassica napus (oilseed rape) is an important oil crop in temperate regions, which originated from hybridization of Brassica oleracea and Brassica rapa. Owing to its polyploidy, the functional study of single genes is cumbersome. Phytic acid is considered as an
Pia Silventoinen et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 139, 109971-109971 (2021-01-30)
Dry milling and air classification were applied to produce three different ingredients from wheat and rye brans. Dried and pin disc-milled brans having particle size medians of 89-131 µm were air classified to produce protein- and soluble dietary fibre-enriched hybrid ingredients
Zelalem Eshetu Bekalu et al.
PloS one, 12(5), e0176838-e0176838 (2017-05-05)
In the current study, we report for the first time that grain components of barley, rice, wheat and maize can inhibit the activity of Aspergillus ficuum phytase. The phytase inhibition is dose dependent and varies significantly between cereal species, between
Petra Bukovská et al.
Frontiers in microbiology, 7, 711-711 (2016-06-01)
Large fraction of mineral nutrients in natural soil environments is recycled from complex and heterogeneously distributed organic sources. These sources are explored by both roots and associated mycorrhizal fungi. However, the mechanisms behind the responses of arbuscular mycorrhizal (AM) hyphal
Claus Krogh Madsen et al.
Analytical biochemistry, 578, 7-12 (2019-05-06)
Phytases are involved in the phosphate acquisition and remobilization in plants, microbes and animals. They have become important technical enzymes in the feed industry and are used to make phosphate, present in animal feed as phytate, available for monogastric animal